Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
L20388.03
L20388.06
L20388.03EA
217
PLN
L20388.03
L20388.06
Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy 96%
Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Formuła:
C₅H₅BClNO₂ Temp. topnienia: 154…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094998 Numer CAS: 444120-91-6 |