Drukuj
3-Pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 448 PLN
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₆BNO₂
MW: 122.92 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674177
Numer CAS: 1692-25-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %