Kwas (±)-3-hydroksymasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30426.06
H30426.14
H30426.06EA
743
PLN
H30426.06
H30426.14
Kwas (±)-3-hydroksymasłowy ≥98%
Kwas (±)-3-hydroksymasłowy
Purity: 98%
CAS No.: 300-85-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.10
Odour: Odourless
Melting Point: 36-39°
MDL No.: MFCD00004546
Formuła:
C₄H₈O₃ Temp. Wrzenia: 269 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 36…39 °C Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004546 Numer CAS: 300-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-099-9 Klasyfikacja Merck : 14,4816 |