Kwas (±)-3-hydroksymasłowy, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
43354.14
43354.06
43354.14EA
2740
PLN
43354.14
43354.06
Kwas (±)-3-hydroksymasłowy, tech.
Kwas (±)-3-hydroksymasłowy
CAS No.: 300-85-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.10
Flash Point:
Formuła:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 g/mol Temp. Wrzenia: 130 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 33…34 °C Gęstość: 1.13 Temp. Zapłonu: >112 °C (234 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004546 Numer CAS: 300-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-099-9 Klasyfikacja Merck : 14,4816 |