Drukuj
5-Chloro-2,3-diaminopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloropyridine-2,3-diyldiamine, 5-Chloropyridine-2,3-diamine, 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 158 PLN
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chloro-2,3-diaminopirydyna 97%
5-Chloro-2,3-diaminopirydyna
Formuła: C₅H₆ClN₃
Temp. Wrzenia: 338,9 °C
Temp. topnienia: 170…175 °C
Numer MDL: MFCD01230986
Numer CAS: 25710-20-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %