5-Bromo-2,3-diaminopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19435.06
L19435.14
L19435.06EA
132
PLN
L19435.06
L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopirydyna 97%
5-Bromo-2,3-diaminopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 38875-53-5
Molecular Formula: C5H6BrN3
Formula Weight: 188.03
Melting Point: 153-161°
Beilstein Reference: 119436
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00460094
Formuła:
C₅H₆BrN₃ Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 153…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00460094 Numer CAS: 38875-53-5 Numer WE (dawny EINECS): 254-172-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |