Drukuj
cholesterol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8503-100G C8503-1KG C8503-25G C8503-500G C8503-5KG
SIALC8503-100GEA 606 PLN
SIALC8503-100G SIALC8503-1KG SIALC8503-25G SIALC8503-500G SIALC8503-5KG
cholesterol, Sigma-Aldrich®
cholesterol
Formuła: C₂₇H₄₆O
MW: 386.66 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 147…150 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00003646
Numer CAS: 57-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-353-2
Klasyfikacja Merck : 13,02221