Drukuj
β-alanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
MQ200
A9920-100G A9920-10MG
SIALA9920-100GEA 253 PLN
SIALA9920-100G SIALA9920-10MG
β-alanina, Sigma-Aldrich®
beta-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 201
Temp. topnienia: 94
Gęstość: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008200
Numer CAS: 107-95-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-536-5
Klasyfikacja Merck : 13,00204