β-alanina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
A16665.0BEA
782
PLN
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
β-alanina ≥98%
beta-alanina
Purity: 98%
CAS No.: 107-95-9
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.437
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 906793
Merck Reference: 14,205
MDL No.: MFCD00008200
Formuła:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 g/mol Temp. Wrzenia: 201 Temp. topnienia: ∼ 205 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.437 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008200 Numer CAS: 107-95-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-536-5 Klasyfikacja Merck : 13,00204 |