Drukuj
Kwas 2-hydroksyizomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 201 PLN
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
Kwas 2-hydroksyizomasłowy 98%
Kwas 2-hydroksyizomasłowy
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 84 °C (1,5 mmHg)
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004459
Numer CAS: 594-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-848-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %