Kwas 2-hydroksyizomasłowy, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
A13146.14
A13146.22
A13146.36
A13146.14EA
306
PLN
A13146.14
A13146.22
A13146.36
Kwas 2-hydroksyizomasłowy, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Kwas 2-hydroksyizomasłowy
Purity: 99%
CAS No.: 594-61-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 114°/12mm
MDL No.: MFCD00004459
Formuła:
C₄H₈O₃ Temp. Wrzenia: 114 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 77…80 °C Gęstość: 1,24 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004459 Numer CAS: 594-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-848-8 |