2-Fluoroisobutyric acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25837.MD
H25837.03
H25837.MDEA
419
PLN
H25837.MD
H25837.03
2-Fluoroisobutyric acid 95%
Formuła:
C₄H₇FO₂ Temp. Wrzenia: 57…58 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03452788 Numer CAS: 63812-15-7 ADR: 8,II |