Drukuj
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L19284.06 L19284.14
L19284.06EA 343 PLN
L19284.06 L19284.14
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna 96%
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna
Purity: 96% CAS No.: 70258-18-3 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Beilstein Reference: 1635690 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00125366
Formuła: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00125366
Numer CAS: 70258-18-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II