2-Bromo-4-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
H27599.MD
H27599.03
H27599.MDEA
785
PLN
H27599.MD
H27599.03
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 95%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 458532-94-0
Molecular Formula: C5H5BBrNO2
Formula Weight: 201.82
MDL No.: MFCD06798244
Formuła:
C₅H₅BBrNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798244 Numer CAS: 458532-94-0 |