Drukuj
Kwas 2-bormoizomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
305201000 305200050 305205000
ACRO305201000EA 359 PLN
ACRO305201000 ACRO305200050 ACRO305205000
Kwas 2-bormoizomasłowy 98%
Kwas 2-bormoizomasłowy
Formuła: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 41…46 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004168
Numer CAS: 2052-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-139-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %