Kwas 2-bormoizomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
306851-100G
306851-25G
SIAL306851-100GEA
420
PLN
SIAL306851-100G
SIAL306851-25G
Kwas 2-bormoizomasłowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-bormoizomasłowy
Formuła:
C₄H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 198…200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 48 °C Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00004168 Numer CAS: 2052-01-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-139-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |