Kwas 2-bormoizomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14
A15854.22
A15854.36
A15854.14EA
207
PLN
A15854.14
A15854.22
A15854.36
Kwas 2-bormoizomasłowy ≥98%
Kwas 2-bormoizomasłowy
Purity: 98%
CAS No.: 2052-01-9
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.00
Flash Point:
Formuła:
C₄H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 198…200 °C Temp. topnienia: 42…46 °C Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004168 Numer CAS: 2052-01-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-139-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1421 |