Drukuj
DL-alanina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
159091000 159095000
ACRO159091000EA 258 PLN
ACRO159091000 ACRO159095000
DL-alanina 99%
DL-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064408
Numer CAS: 302-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-126-4
Klasyfikacja Merck : 13,00203
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (C=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)