Drukuj
DL-alanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W381810-10KG-K W381810-1KG-K W381810-5KG-K
SIALW381810-10KG-KEA 2910 PLN
SIALW381810-10KG-K SIALW381810-1KG-K SIALW381810-5KG-K
DL-alanina, Sigma-Aldrich®
DL-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064408
Numer CAS: 302-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-126-4
Klasyfikacja Merck : 13,00203