DL-alanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
A12230.0BEA
990
PLN
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
DL-alanina ≥99%
DL-alanina
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Formuła:
C₃H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064408 Numer CAS: 302-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-126-4 Klasyfikacja Merck : 14,204 |