Drukuj
DL-α-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
147966-25G 147966-100G
SIAL147966-25GEA 184 PLN
SIAL147966-25G SIAL147966-100G
DL-α-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
DL-α-fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 173
Numer MDL: MFCD00064225
Numer CAS: 150-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-756-7
Klasyfikacja Merck : 13,07355