DL-α-fenyloalanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
A10132.14
A10132.22
A10132.36
A10132.14EA
235
PLN
A10132.14
A10132.22
A10132.36
DL-α-fenyloalanina ≥99%
DL-α-fenyloalanina
Purity: 99%
CAS No.: 150-30-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 266° dec.
Beilstein Reference: 1910407
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064225
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 313 Temp. topnienia: ∼ 266 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064225 Numer CAS: 150-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-756-7 Klasyfikacja Merck : 13,07355 |