Drukuj
Kwas 2-aminoizomasłowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
225760250 225761000
ACRO225760250EA 208 PLN
ACRO225760250 ACRO225761000
Kwas 2-aminoizomasłowy 98+%
Kwas 2-aminoizomasłowy
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 204 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 335 °C
Gęstość: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008049
Numer CAS: 62-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-544-0
Klasyfikacja Merck : 13,00444
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %