Kwas 2-aminoizomasłowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13021.14
A13021.22
A13021.30
A13021.14EA
332
PLN
A13021.14
A13021.22
A13021.30
Kwas 2-aminoizomasłowy 99%
Kwas 2-aminoizomasłowy
Purity: 99%
CAS No.: 62-57-7
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formuła:
C₄H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 204 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,278 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008049 Numer CAS: 62-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-544-0 Klasyfikacja Merck : 14,445 |