4,4'-Dimetoksybenzyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10594.06
A10594.14
A10594.22
A10594.06EA
281
PLN
A10594.06
A10594.14
A10594.22
4,4'-Dimetoksybenzyl ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 1226-42-2
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 132-134°
Beilstein Reference: 531345
Formuła:
C₁₆H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 215…219 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 132…134 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008405 Numer CAS: 1226-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-960-5 |