2-Fluoro-4-hydroksybenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21535.03
B21535.06
B21535.03EA
278
PLN
B21535.03
B21535.06
2-Fluoro-4-hydroksybenzonitryl ≥99%
2-Fluoro-4-hydroksybenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 82380-18-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 4741066
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00192177
Formuła:
C₇H₄FNO Temp. Wrzenia: 261 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 123…126 °C Gęstość: 1,450 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192177 Numer CAS: 82380-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 422-810-7 ADR: 9,III |