2,4,6-Trimetylobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11882.06
A11882.14
A11882.06EA
472
PLN
A11882.06
A11882.14
2,4,6-Trimetylobenzonitryl ≥98%
2,4,6-Trimetylobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 2571-52-0
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 79-80°/2mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016378
Formuła:
C₁₀H₁₁N Temp. Wrzenia: 79…80 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 50…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016378 Numer CAS: 2571-52-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |