Chlorek 1-butylopirydyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
19740.04
19740.09
19740.18
19740.04EA
434
PLN
19740.04
19740.09
19740.18
Chlorek 1-butylopirydyniowy ≥98%
Chlorek 1-butylopirydyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 1124-64-7
Molecular Formula: C9H14ClN
Formula Weight: 171.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00060047
Formuła:
C₉H₁₄ClN Temp. topnienia: 131…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060047 Numer CAS: 1124-64-7 |