Bromek 1-butylopirydyniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
H26995.18
H26995.06
H26995.18EA
1460
PLN
H26995.18
H26995.06
Bromek 1-butylopirydyniowy ≥99%
Bromek 1-butylopirydyniowy
Purity: 99%
CAS No.: 874-80-6
Molecular Formula: C9H14BrN
Formula Weight: 216.12
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD00671496
Formuła:
C₉H₁₄BrN Temp. topnienia: 105…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671496 Numer CAS: 874-80-6 |