4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03
B23463.06
B23463.14
B23463.03EA
232
PLN
B23463.03
B23463.06
B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6393-40-4
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 159-161°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013373
Formuła:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163.14 g/mol Temp. topnienia: 159…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013373 Numer CAS: 6393-40-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |