Drukuj
sole 4,4'-bi-o-toluidyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Toluidine dihydrochloride
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 849 PLN
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
sole 4,4'-bi-o-toluidyny 99%
sole 4,4'-bi-o-toluidyny
Formuła: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
MW: 285.22 g/mol
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012960
Numer CAS: 612-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-322-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)