sole 4,4'-bi-o-toluidyny ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Toluidine dihydrochloride
A18196.14
A18196.22
A18196.14EA
439
PLN
A18196.14
A18196.22
sole 4,4'-bi-o-toluidyny ≥97%
sole 4,4'-bi-o-toluidyny
Purity: 97%
CAS No.: 612-82-8
Molecular Formula: C14H16N2.2HCl
Formula Weight: 285.22
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂ MW: 285.22 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012960 Numer CAS: 612-82-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-322-5 ADR: 9 III |