Drukuj
4,4'-Bi-o-toluidyna 95% pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Tolidyna, 3,3'-Dimetylobenzydyna
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 603 PLN
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
4,4'-Bi-o-toluidyna 95% pract.
4,4'-Bi-o-toluidyna
Formuła: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼361 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…132 °C
Temp. Zapłonu: 244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014773
Numer CAS: 119-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-358-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,09651
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %