4,4'-Bi-o-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Tolidyna, 3,3'-Dimetylobenzydyna
A17837.14
A17837.22
A17837.14EA
631
PLN
A17837.14
A17837.22
4,4'-Bi-o-toluidyna ≥98%
4,4'-Bi-o-toluidyna
Purity: 98%
CAS No.: 119-93-7
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Flash Point: 244°(471°F)
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 300-301°
Merck Reference: 14,9514
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014773
Formuła:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ MW: 212.29 g/mol Temp. Wrzenia: 300…301 °C Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: ∼1.234 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 244 °C (471 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014773 Numer CAS: 119-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-358-0 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,09651 |