5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Cyano-4-fluoroaniline
H26210.06
H26210.14
H26210.06EA
328
PLN
H26210.06
H26210.14
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Formuła:
C₇H₅FN₂ Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00277872 Numer CAS: 53312-81-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |