2-Amino-4-metylobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Cyano-5-methylaniline
43260.03
43260.14
43260.03EA
425
PLN
43260.03
43260.14
2-Amino-4-metylobenzonitryl ≥98%
2-Amino-4-metylobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Formuła:
C₈H₈N₂ Temp. topnienia: 91…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173706 Numer CAS: 26830-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 248-020-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |