2-Amino-5-nitrobenzonitryl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
B25416.14
B25416.22
B25416.36
B25416.14EA
279
PLN
B25416.14
B25416.22
B25416.36
2-Amino-5-nitrobenzonitryl 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitryl
Purity: 95%
CAS No.: 17420-30-3
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 207-210°
MDL No.: MFCD00007362
Formuła:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163.14 g/mol Temp. topnienia: 207…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007362 Numer CAS: 17420-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-446-8 |