Drukuj
(4-Nitrofenylo)acetonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Nitrobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
151572-100G 151572-25G
SIAL151572-100GEA 316 PLN
SIAL151572-100G SIAL151572-25G
(4-Nitrofenylo)acetonitryl, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrofenylo)acetonitryl
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 108…113 °C
Numer MDL: MFCD00007372
Numer CAS: 555-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-085-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06688