p-Toliloacetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
A12169.06
A12169.14
A12169.06EA
164
PLN
A12169.06
A12169.14
p-Toliloacetonitryl ≥98%
p-Toliloacetonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 2947-61-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 18°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1099645
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001922
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 242…243 °C Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 0,989 Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001922 Numer CAS: 2947-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 220-963-2 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |