4-Hydroksyfenyloacetonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10971.03
A10971.06
A10971.14
A10971.03EA
180
PLN
A10971.03
A10971.06
A10971.14
4-Hydroksyfenyloacetonitryl ≥97%
4-Hydroksyfenyloacetonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 14191-95-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 66-71°
Boiling Point: 329-331°
MDL No.: MFCD00002383
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Wrzenia: 329…331 °C Temp. topnienia: 66…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002383 Numer CAS: 14191-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 238-046-0 |