(2-Nitrofenylo)acetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Nitrobenzyl cyanide
B20190.06
B20190.14
B20190.06EA
460
PLN
B20190.06
B20190.14
(2-Nitrofenylo)acetonitryl ≥98%
(2-Nitrofenylo)acetonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 610-66-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 178°/12mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007183
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 178 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 81…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007183 Numer CAS: 610-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-231-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |