o-Toliloacetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
A14787.06
A14787.14
A14787.22
A14787.06EA
202
PLN
A14787.06
A14787.14
A14787.22
o-Toliloacetonitryl ≥98%
o-Toliloacetonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 22364-68-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 211…213 °C Temp. topnienia: 58…59 °C Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001904 Numer CAS: 22364-68-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-937-5 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |