Drukuj
L-alanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 174 PLN
8.16000.0025 8.16000.0100
L-alanina, Sigma-Aldrich®
L-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8
Klasyfikacja Merck : 13,00203
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)