Drukuj
L-alanina, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
1.01007.0025EA 239 PLN
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
L-alanina, Millipore®
L-alanina
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8
Klasyfikacja Merck : 13,00203