Drukuj
L-alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01700.1000 1.01700.9010
1.01700.1000EA 0 PLN
1.01700.1000 1.01700.9010
L-alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8
Klasyfikacja Merck : 13,00203