Drukuj
L-alanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
05129-100G 05129-25G 05129-500G
SIAL05129-100GEA 1030 PLN
SIAL05129-100G SIAL05129-25G SIAL05129-500G
L-alanina, Sigma-Aldrich®
L-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 79
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8
Klasyfikacja Merck : 13,00203