L-alanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A15804.14
A15804.22
A15804.36
A15804.14EA
250
PLN
A15804.14
A15804.22
A15804.36
L-alanina ≥99%
L-alanina
Purity: 99%
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Formuła:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 g/mol Temp. Wrzenia: 189 Temp. topnienia: ∼ 295 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.432 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064410 Numer CAS: 56-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8 Klasyfikacja Merck : 13,00203 |