Drukuj
L-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
78019-100G 78019-25G
SIAL78019-100GEA 1030 PLN
SIAL78019-100G SIAL78019-25G
L-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
L-fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 173
Gęstość: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064227
Numer CAS: 63-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-568-1
Klasyfikacja Merck : 14,07271