Drukuj
L-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ300
P5482-100G P5482-10MG P5482-1KG P5482-25G
SIALP5482-100GEA 1260 PLN
SIALP5482-100G SIALP5482-10MG SIALP5482-1KG SIALP5482-25G
L-fenyloalanina, Sigma-Aldrich®
L-fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 173
Gęstość: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064227
Numer CAS: 63-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-568-1
Klasyfikacja Merck : 14,07271