L-fenyloalanina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
A13238.0BEA
4540
PLN
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
L-fenyloalanina ≥99%
L-fenyloalanina
Purity: 99%
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: -34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00064227
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 313 Temp. topnienia: ∼ 275 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 0.754 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064227 Numer CAS: 63-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-568-1 Klasyfikacja Merck : 14,7271 |